Learn More
N-acetil O-bencil lamivudina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl O-Benzyl Lamivudine |
| CAS | 1091585-30-6 |
| Fórmula molecular | C17H17N3O5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[1-[(2R,5S)-2-[(Benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl-acetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17N3O5S/c1-11(21)18-13-7-8-20(17(23)19-13)14-10-26-15(25-14)9-24-16(22)12-5-3-2-4-6-12/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3,(H,18,19,21,23)/t14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2 |
| Nombre IUPAC | Benzoato de [(2R,5S)-5-(4-acetamido-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 375.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 375.0889 |