Learn More
N-acetil O-bencil lamivudina, TRC
Código de producto. 30309937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30309937 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30309937 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1704405MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Acetyl O-Benzyl Lamivudine
CAS 1091585-30-6
Fórmula molecular C17H17N3O5S
Cantidad 5 mg
Sinónimo N-[1-[(2R,5S)-2-[(Benzoyloxy)methyl]-1,3-oxathiolan-5-yl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl-acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17N3O5S/c1-11(21)18-13-7-8-20(17(23)19-13)14-10-26-15(25-14)9-24-16(22)12-5-3-2-4-6-12/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3,(H,18,19,21,23)/t14-,15+/m0/s1
SMILES CC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](COC(=O)c3ccccc3)O2
Nombre IUPAC Benzoato de [(2R,5S)-5-(4-acetamido-2-oxopirimidin-1-il)-1,3-oxatiolan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 375.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.0889
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.