Learn More
N-acetil-N'-fenilurea, TRC
Código de producto. 30325925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30325925 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30325925 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1923051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylureidoacetic Acid
CAS 102-03-4
Fórmula molecular C9 H10 N2 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo N-Acetyl-N'-phenylurea, Urea, 1-acetyl-3-phenyl- (7CI,8CI), N-[(Phenylamino)carbonyl]acetamide, 1-Acetyl-3-phenylurea, N-Acetyl-N'-phenylurea, NSC 60262, Phenylureidoacetic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O2/c1-7(12)10-9(13)11-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H2,10,11,12,13)
SMILES CC(=O)NC(=O)Nc1ccccc1
Nombre IUPAC N-(fenilcarbamoil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 178.188
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.074