Learn More
N-acetil-N'-fenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497097 25 g 25 g
11407107 100 g 100 g
11417107 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14446.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 114-83-0 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114-83-0
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00008672
Clave InChI UICBCXONCUFSOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-acetyl-2-phenylhydrazine, hydracetin, acetylphenylhydrazine, pyrodin, pyrodine, acetic acid, 2-phenylhydrazide, n-acetyl-n'-phenylhydrazine, n'-phenylacethydrazide, acetic acid phenylhydrazone, n 1-acetylphenylhydrazine
PubChem CID 8247
Nombre IUPAC N'-fenilacetohidracida
SMILES CC(=O)NNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-N'-phenylhydrazine
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 742880
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18
Porcentaje de pureza 98%