Learn More
N-acetil-N-fenil-2,6-dicloroanilina, Mikromol™
Código de producto. 30461440
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461440 4 x 25 mg 100 miligramos
30052058 25 mg 25 miligramos
30049557 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461440 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0006.2700254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-acetil-N-fenil-2,6-dicloroanilina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline
CAS 84803-53-2
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 Cl2 N O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N-Acetyl-N-phenyl-2,6-dichloroaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2NO/c1-10(18)17(11-6-3-2-4-7-11)14-12(15)8-5-9-13(14)16/h2-9H,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(=O)N(c1ccccc1)c2c(Cl)cccc2Cl
Nombre IUPAC N-(2,6-diclorofenil)-N-fenilacetamida
Peso molecular (g/mol) 280.15
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.0218 g/mol