Learn More
N-acetil N-descarboxietil retigabina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylretigabine |
| CAS | 229970-68-7 |
| Fórmula molecular | C15 H16 F N3 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-Acetyl Retigabine, N-Acetylretigabine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16FN3O/c1-10(20)19-15-7-6-13(8-14(15)17)18-9-11-2-4-12(16)5-3-11/h2-8,18H,9,17H2,1H3,(H,19,20) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(NCc2ccc(F)cc2)cc1N |
| Nombre IUPAC | N-[2-amino-4-[(4-fluorofenil)metilamino]fenil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 273.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1277 |