Learn More
N-acetil-N-[2-(7-metoxi-1-naftalenil)etil]acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-N-[2-(7-methoxy-1-naphthalenyl)ethyl]acetamide |
| CAS | 1379005-34-1 |
| Fórmula molecular | C17 H19 N O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Agomelatine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19NO3/c1-12(19)18(13(2)20)10-9-15-6-4-5-14-7-8-16(21-3)11-17(14)15/h4-8,11H,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccc2cccc(CCN(C(=O)C)C(=O)C)c2c1 |
| Nombre IUPAC | N-acetil-N-[2-(7-metoxinaftaleno-1-il)etil]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 285.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1365 |