Learn More
N-acetil metoclopramida, TRC
Código de producto. 30327862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30327862 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30327862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1868602.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide
CAS 5608-13-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H24 Cl N3 O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 4-(Acetylamino)-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide, Metoclopramide Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H24ClN3O3/c1-5-20(6-2)8-7-18-16(22)12-9-13(17)14(19-11(3)21)10-15(12)23-4/h9-10H,5-8H2,1-4H3,(H,18,22)(H,19,21)
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(Cl)c(NC(=O)C)cc1OC
Nombre IUPAC 4-acetamido-5-cloro-N-[2-(dietilamino)etil]-2-metoxibenzamida
Peso molecular (g/mol) 341.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.1506
Porcentaje de pureza >95