Learn More
Éster metílico de N-acetil metionina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetylmethionine Methyl Ester |
| CAS | 7451-74-3 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO3S/c1-6(10)9-7(4-5-13-3)8(11)12-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,9,10) |
| SMILES | COC(=O)C(CCSC)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetamido-4-metilsulfanilbutanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 205.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0773 |