Learn More
N-acetil mesalazina, TRC
Código de producto. 30310550
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30310550 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30310550 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1683201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Mesalazine
CAS 51-59-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-Acetaminosalicylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(4-6)9(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 5-acetamido-2-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 195.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532
Porcentaje de pureza >95