Learn More
N-acetil mesalazina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Mesalazine phenyl-d3 |
| CAS | 1309935-89-4 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H6 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-(Acetylamino)-2-hydroxybenzoic-d3 Acid, 3-Carboxyparacetamol-d3, 5-Acetamidosalicylic Acid-d3, CJ 46A-d3, N-Acetylmesalamine-d3, N-(Acetyl)-5-aminosalicylic Acid-d3, NSC 54183-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(4-6)9(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)/i2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(NC(=O)C)c([2H])c(C(=O)O)c1O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-acetamido-2,4,5-trideuterio-6-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.072 |