Learn More
N-acetil mesalazina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl Mesalazine methyl-d3 |
| CAS | 93968-79-7 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H6 N O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-(Acetylamino-d3)-2-hydroxybenzoic Acid, 3-Carboxyparacetamol-d3, 5-Acetamidosalicylic Acid-d3, CJ 46A-d3, N-Acetylmesalamine-d3, N-(Acetyl-d3)-5-aminosalicylic Acid, NSC 54183-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(4-6)9(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-5-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 198.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 198.072 |