Learn More
N-acetil mesalazina-d3, TRC
Código de producto. 30325990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30325990 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30325990 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1683222.5MG
Este artículo no se puede devolver. Se returpolitik
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Mesalazine methyl-d3
CAS 93968-79-7
Fórmula molecular C9 2H3 H6 N O4
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 5-(Acetylamino-d3)-2-hydroxybenzoic Acid, 3-Carboxyparacetamol-d3, 5-Acetamidosalicylic Acid-d3, CJ 46A-d3, N-Acetylmesalamine-d3, N-(Acetyl-d3)-5-aminosalicylic Acid, NSC 54183-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-5(11)10-6-2-3-8(12)7(4-6)9(13)14/h2-4,12H,1H3,(H,10,11)(H,13,14)/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])C(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-5-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]benzoico
Peso molecular (g/mol) 198.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.072
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.