Learn More
N-Acetil Memantina, TRC
Código de producto. 30138147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138147 250 mg 250 miligramos
17951005 500 mg 500 miligramos
17941575 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138147 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA186250250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19982-07-1
Fórmula molecular C14 H23 N O
Peso molecular (g/mol) 221.34
Sinónimo Acetamide, N-(3,5-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)-, Acetamide, N-(3,5-dimethyl-1-adamantyl)- (7CI,8CI), N-(3,5-Dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)acetamide, 1-Acetamido-3,5-dimethyladamantane, 1-Acetylamino-3,5-dimethyladamantane, N-Acetylmemantine
Nombre IUPAC N-(3,5-dimetil-1-adamantil)acetamida
SMILES CC(=O)NC12CC3CC(C)(CC(C)(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl Memantine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO/c1-10(16)15-14-6-11-4-12(2,8-14)7-13(3,5-11)9-14/h11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.178