Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Leu-Glu-His-Asp-7-amino-4-methylcoumarin
Código de producto. 15447649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1mg
5mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447649 5mg 5 miligramos
15457649 1mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447649 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66335.#0
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 292633-16-0
Especificaciones
Color White
Contenido y almacenamiento Store at -20°C
Formato Lyophilized Powder
Peso molecular 711.73
Tipo de producto N-Acetyl-Leu-Glu-His-Asp-7-amino-4-methylcoumarin
Cantidad 5mg