Learn More
N-Acetil-L-tirosina, TRC
Código de producto. 30179083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179083 50 g 50 g
30179358 10 g 10 g
30179495 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179083 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18973550G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 537-55-3
Fórmula molecular C11 H13 N O4
Peso molecular (g/mol) 223.23
Sinónimo N-Acetyltyrosine, (2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Tyrosine, N-acetyl-, L- (6CI,8CI), (+)-(2S)-2-(Acetylamino)-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, (2S)-2-Acetylamino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, L-N-Acetyltyrosine, N-Acetyl-L-tyrosine, N-Acetyltyrosine, NSC 10853, Tyr-Excel
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-3-(4-hidroxifenil)propanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-tyrosine
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-L-tyrosine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-7(13)12-10(11(15)16)6-8-2-4-9(14)5-3-8/h2-5,10,14H,6H2,1H3,(H,12,13)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0845