Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 80°C to 81°C |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2C2H5·H2O |
| Cantidad | 10 g |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación