Learn More
Éster etílico de N-acetil-L-tirosina monohidrato, 99%
Código de producto. 10336020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10336020 1 g Frasco de vidrio 1 g
10785161 10 g Frasco de vidrio 10 g
10761355 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10336020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102750010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36546-50-6 | C13H19NO5 | 269,30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36546-50-6
Fórmula molecular C13H19NO5
Peso molecular (g/mol) 269.30
Número MDL MFCD00149093
Clave InChI YWAVLHZJMWEYTA-HVPILOLGNA-N
Sinónimo n-acetyl-l-tyrosine ethyl ester monohydrate, ethyl n-acetyl-l-tyrosinate hydrate, ac-tyr-oet.h2o, atee, ethyl 2s-2-acetamido-3-4-hydroxyphenyl propanoate hydrate, n-acetyl-l-tyrosineethylestermonohydrate, n-acetyltyrosine ethyl ester monohydrate, ksc491m4n, n-acetyl tyrosine ethyl ester mono hydrate, acetyl-l-tyrosine ethyl ester hydrate
PubChem CID 2723594
Nombre IUPAC Etilo (2S)-2-acetamido-3-(4-hidroxifenil)propanoato; hidrato
SMILES O.CCOC(=O)[C@H](CC1=CC=C(O)C=C1)NC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 80°C to 81°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal 4-(HO)C6H4CH2CH(NHCOCH3)CO2C2H5·H2O
Cantidad 1 g
Rotación específica + 23
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water,soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.29
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación