Learn More
N-acetil-L-tirosina amida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-tyrosine Amide |
| CAS | 1948-71-6 |
| Fórmula molecular | C11H14N2O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-(Acetylamino)-4-hydroxybenzenepropanamide, L-alpha-Acetamido-p-hydroxyhydrocinnamamide, N-Acetyl-4-hydroxy-L-phenylalaninamide, N-Acetyl-L-tyrosinamide, NAYA, Ac-L-Tyr-NH2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O3/c1-7(14)13-10(11(12)16)6-8-2-4-9(15)5-3-8/h2-5,10,15H,6H2,1H3,(H2,12,16)(H,13,14)/t10-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-acetamido-3-(4-hidroxifenil)propanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.1004 |