Learn More
N-acetil-L-triptófano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-tryptophan |
| CAS | 1218-34-4 |
| Fórmula molecular | C13 H14 N2 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | L-Tryptophan, N-acetyl-, Tryptophan, N-acetyl-, L- (8CI), (S)-N-Acetyltryptophan, Acetyl-L-tryptophan, Acetyltryptophan, L-N-Acetyltryptophan, N-Acetyl-L-tryptophan, N-Acetyltryptophan, NSC 90726 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O3/c1-8(16)15-12(13(17)18)6-9-7-14-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12,14H,6H2,1H3,(H,15,16)(H,17,18)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-il)ácido propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 246.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 246.1004 |