Learn More
Éster metílico de N-acetil-L-triptófano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15492839
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15492839 25 g 25 g
15482839 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492839 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66937.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2824-57-9 | C14H16N2O3 | 260.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2824-57-9
Fórmula molecular C14H16N2O3
Peso molecular (g/mol) 260.29
Número MDL MFCD00022759
Clave InChI XZECNVJPYDPBAM-ZDUSSCGKSA-N
Sinónimo methyl n-acetyl-l-tryptophanate, ac-trp-ome, methyl acetyltryptophanate, l-tryptophan, n-acetyl-, methyl ester, unii-mup4y18zq5, n-acetyltryptophan methyl ester, n-acetyl-l-tryptophan methyl ester, mup4y18zq5, methyl 2s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoate, l-tryptophan,n-acetyl-, methyl ester
PubChem CID 102337
Nombre IUPAC methyl (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
SMILES COC(=O)[C@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)NC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-tryptophan methyl ester
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.29
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo