Learn More
N-acetil-L-triptófano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15436199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15436199 5 g 5 g
15446199 25 g 25 g
15456199 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15436199 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64096.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1218-34-4 | C13H14N2O3 | 246.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1218-34-4
Fórmula molecular C13H14N2O3
Peso molecular (g/mol) 246.27
Número MDL MFCD00065976
Clave InChI DZTHIGRZJZPRDV-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo n-acetyl-l-tryptophan, ac-trp-oh, acetyl-l-tryptophan, acetyltryptophan, acetyl-l-trp, ac-try, s-n-acetyltryptophan, unii-u9264t8oae, tryptophan, n-acetyl, s-2-acetamido-3-1h-indol-3-yl propanoic acid
PubChem CID 700653
ChEBI CHEBI:74640
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-3-(1H-indol-3-il)ácido propanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CNC2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-tryptophan
Punto de fusión 186°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Rotación óptica +26° (c=1 in 1N NaOH)
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo