Learn More
N-Acetil L-Tiroxina(> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-Thyroxine |
| CAS | 26041-51-0 |
| Fórmula molecular | C17 H13 I4 N O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Tyrosine, N-acetyl-O-(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-3,5-diiodo-, Thyroxine, N-acetyl- (6CI,7CI), Thyroxine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-thyroxine, N-Acetylthyroxine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13I4NO5/c1-7(23)22-14(17(25)26)4-8-2-12(20)16(13(21)3-8)27-9-5-10(18)15(24)11(19)6-9/h2-3,5-6,14,24H,4H2,1H3,(H,22,23)(H,25,26)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-acetamido-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diyodofenoxi)-3,5-diyodofenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 818.91 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 818.6972 |