Learn More
N-acetil-L-serina-2,3,3-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3 |
| CAS | 2230887-17-7 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H6 N O4 |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | N-Acetyl-L-serine-2,3,3-d3, N-Acetyl-L-serine-α,β,β-D3, N-Acetyl-L-serine-d3, (2 S)-2-Acetamido-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H9NO4/c1-3(8)6-4(2-7)5(9)10/h4,7 H,2H2,1H3,(H,6,8)(H,9,10)/t4-/m0/s1/i2D2,4 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(O)[C@]([2 H])(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2 S)-2-acetamido-2,3,3-trideuterio-3-hidroxipropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 150.1478 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.072 g/mol |
| Mostrar más |