Learn More
N-acetil-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-proline |
| CAS | 68-95-1 |
| Fórmula molecular | C7H11NO3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Acetyl-L-proline, (S)-(-)-N-Acetylproline, (S)-1-Acetylpyrrolidine-2-carboxylic Acid, (S)-N-Acetylproline, 1-Acetylproline, L-N-Acetylproline, N-Acetylproline, NSC 280718 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO3/c1-5(9)8-4-2-3-6(8)7(10)11/h6H,2-4H2,1H3,(H,10,11)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-acetilpirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 157.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0739 |