Learn More
N-acetil-l-prolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10578093 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10578093 1 g Frasco de vidrio 1 g
10005582 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10578093 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 376640010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68-95-1 | C7H11NO3 | 157.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68-95-1
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.17
Número MDL MFCD00020837
Clave InChI GNMSLDIYJOSUSW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo n-acetyl-l-proline, acetylproline, ac-pro-oh, n-acetylproline, 1-acetyl-l-proline, acetyl proline, l-proline, 1-acetyl, acetyl-l-proline, 2s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s-1-acetylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 66141
ChEBI CHEBI:21560
Nombre IUPAC Ácido (2S)-1-acetilpirrolidina-2-carboxílico
SMILES CC(=O)N1CCCC1C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-proline
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 115°C to 117°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica −86° (20°C c=1 EtOH)
Rotación específica -86
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo