Learn More
N-acetil-L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30316684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30316684 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30316684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1879155G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-phenylalanine
CAS 2018-61-3
Fórmula molecular C11H13NO3
Cantidad 5 g
Sinónimo (+)-N-Acetyl-L-phenylalanine, (+)-N-Acetylphenylalanine, (2S)-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid, (S)-2-(Acetylamino)-3-phenylpropanoic Acid, Acetyl-L-phenylalanine, Acetylphenylalanine, L-(+)-N-Acetylphenylalanine, L-N-Acetylphenylalanine, N-Acetyl-(S)-phenylalanine, N-Acetyl-L-phenylalanine, N-Acetylphenylalanine, NAF, NSC 45699
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(11(14)15)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)/t10-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamido-3-fenilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 207.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895