Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-L-fenilalanina, 99 %
Código de producto. 11420278
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420278 1 g 1 g
11430278 5 g 5 g
11440278 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420278 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B23812.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2018-61-3 | C11H13NO3 | 207.23 g/mol
It is an essential amino acid produced for medical, feed, and nutritional applications such as in the preparation of aspartame. It is applied as an antidepressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un aminoácido esencial que se utiliza para aplicaciones médicas, alimenticias y nutricionales, por ejemplo en la preparación del aspartamo. Se utiliza como antidepresivo.
Solubilidad
Soluble en metanol (casi transparencia). Soluble en acetona y etanol (20 mg/ml).
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2018-61-3
Fórmula molecular C11H13NO3
Peso molecular (g/mol) 207.23
Número MDL MFCD00063158
Clave InChI CBQJSKKFNMDLON-JTQLQIEISA-N
Sinónimo n-acetyl-l-phenylalanine, ac-phe-oh, acetyl-l-phenylalanine, acetylphenylalanine, l-n-acetylphenylalanine, s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid, phenylalanine, n-acetyl, n-acetyl-3-phenyl-l-alanine, unii-np5bt39467, 2s-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
PubChem CID 74839
ChEBI CHEBI:16259
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-3-phenylpropanoic acid
SMILES CC(=O)N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-phenylalanine
Punto de fusión 166°C to 170°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.23
Rotación óptica +40° (c=1 in Methanol)
Porcentaje de pureza 99%