Learn More
N-acetil-L-metionina, TRC
Código de producto. 30326399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30326399 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30326399 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA186358250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Fórmula molecular C7 H13 N O3 S
Cantidad 250 mg
Sinónimo L-Methionine, N-acetyl- (6CI, 9CI, ACI), Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-methionine (ACI), (2S)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, (2S)-2-Acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid, (S)-2-Acetamido-4-(methylthio)butanoic acid, L-(N-Acetyl)methionine, Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, Methionamine, Methionin, N-Acetylmethionine, Thiomedon
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamido-4-metilsulfanilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 191.248
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0616
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.