Learn More
N-acetil-L-metionina, TRC
Código de producto. 30328635
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30328635 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30328635 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA186358500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Fórmula molecular C7 H13 N O3 S
Cantidad 500 mg
Sinónimo L-Methionine, N-acetyl- (6CI, 9CI, ACI), Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-methionine (ACI), (2S)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, (2S)-2-Acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid, (S)-2-Acetamido-4-(methylthio)butanoic acid, L-(N-Acetyl)methionine, Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, Methionamine, Methionin, N-Acetylmethionine, Thiomedon
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamido-4-metilsulfanilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 191.248
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0616