Learn More
N-acetil-L-metionina, TRC
Código de producto. 30311187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311187 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30311187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1863582.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-Methionine
CAS 65-82-7
Fórmula molecular C7 H13 N O3 S
Cantidad 2.5 g
Sinónimo L-Methionine, N-acetyl- (6CI, 9CI, ACI), Methionine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-methionine (ACI), (2S)-2-Acetamido-4-(methylsulfanyl)butanoic acid, (2S)-2-Acetamido-4-methylsulfanylbutanoic acid, (S)-2-Acetamido-4-(methylthio)butanoic acid, L-(N-Acetyl)methionine, Acetyl-L-methionine, Acetylmethionine, Methionamine, Methionin, N-Acetylmethionine, Thiomedon
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-12-2/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t6-/m0/s1
SMILES CSCC[C@H](NC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamido-4-metilsulfanilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 191.248
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0616