Learn More
N-acetil-L-(-)-leucina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-Leucine |
| CAS | 1188-21-2 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | L-Leucine, N-acetyl-, Leucine, N-acetyl-, L- (8CI), N-Acetyl-L-leucine, (S)-2-Acetamido-4-methylpentanoic acid, Acetyl-L-leucine, Acetylleucine, N-Acetyl-L-(-)-leucine, N-Acetylleucine, NSC 206316 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO3/c1-5(2)4-7(8(11)12)9-6(3)10/h5,7H,4H2,1-3H3,(H,9,10)(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (2S)-2-acetamido-4-metilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 173.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 173.1052 |