Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetil-L-leucina, 99 %
Código de producto. 10235961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235961 5 g Frasco de vidrio 5 g
10377181 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235961 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 347010050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1188-21-2 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188-21-2
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Número MDL MFCD00065131
Clave InChI WXNXCEHXYPACJF-JLDDOWRYNA-N
Sinónimo n-acetyl-l-leucine, acetyl-l-leucine, ac-leu-oh, n-acetylleucine, s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leu, 2s-2-acetamido-4-methylpentanoic acid, n-acetyl-leucine, leucine, n-acetyl-, l, n-acetyl-l-leucin
PubChem CID 70912
ChEBI CHEBI:17786
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-acetamido-4-metilpentanoico
SMILES CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-leucine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 190.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(NHCOCH3)COOH
Cantidad 5 g
Rotación específica − 24.50
Información de solubilidad (5% in ethanol) Clear colorless
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino