Learn More
N-acetil-L-isoleucina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15472819 5 g 5 g
15482819 25 g 25 g
15492819 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66771.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3077-46-1 | C8H15NO3 | 173.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3077-46-1
Fórmula molecular C8H15NO3
Peso molecular (g/mol) 173.21
Número MDL MFCD00066072
Clave InChI JDTWZSUNGHMMJM-IFSCUNPJNA-N
Sinónimo n-acetyl-l-isoleucine, 2s,3s-2-acetamido-3-methylpentanoic acid, ac-ile-oh, l-isoleucine, n-acetyl, unii-p9cl0y0bvz, p9cl0y0bvz, isoleucine, n-acetyl-, l, acetyl isoleucine, n-acetyl-isoleucine, acetyl-l-isoleucine
PubChem CID 7036275
ChEBI CHEBI:21555
SMILES CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-isoleucine
Color Blanco
Nombre IUPAC (2S,3S)-2-acetamido-3-methylpentanoic acid
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s