Learn More
N-acetil-L-histidina, TRC
Código de producto. 30477973
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477973 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30477973 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCL178285500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-histidine
CAS 2497-02-1
Fórmula molecular C8 H11 N3 O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo N-Acetylhistidine, N-α-Acetyl-L-histidine, N2-Acetylhistidine, Nα-Acetylhistidine, WR 177589A, α-N-Acetyl-L-histidine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11N3O3/c1-5(12)11-7(8(13)14)2-6-3-9-4-10-6/h3-4,7H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)/t7-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-4-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 197.191
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.08