Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-acetil-L-histidina monohidrato
Código de producto. 15457019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457019 1 g 1 g
15467019 5 g 5 g
15477019 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15457019 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J65657.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39145-52-3 | C8H13N3O4 | 215.209 g/mol
N-acetylhistidine, a novel osmolyte in the lens of Atlantic salmon. An ectotherm homologue of human predicted gene NAT16 encodes histidine N-acetyltransferase responsible for NÃŽ±-acetylhistidine synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
N-acetilhistidina, un nuevo osmolito en la lente del salmón del Atlántico. Un homólogo del ectotérmico del gen predictivo humano NAT16 codifica la histidina N-acetiltransferasa responsable de la síntesis de Nα-acetilhistidina.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Guardar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39145-52-3
Fórmula molecular C8H13N3O4
Peso molecular (g/mol) 215.209
Número MDL MFCD00149320
Clave InChI PSWSDQRXCOJSFC-FJXQXJEOSA-N
Sinónimo ac-his-oh.h2o, n-acetyl-l-histidine hydrate, n-acetyl-l-histidine monohydrate, unii-pq2tc3x11o, s-2-acetamido-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, pq2tc3x11o, acetyl histidine, 2s-2-acetylamino-3-1h-imidazol-4-yl propanoic acid hydrate, l-n-acetylhistidine monohydrate
PubChem CID 2724380
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-5-il)propanoico; hidrato
SMILES CC(=O)NC(CC1=CN=CN1)C(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-histidine monohydrate
Punto de fusión 163°C
Color Blanco
Información de solubilidad Soluble in water.
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21 (197.09 Anhydrous)
Rotación óptica +47° (c=1 in Water)
Forma física Polvo