Learn More
N-Acetil-L-histidina Éster Metílico, TRC
Código de producto. 30179475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179475 250 mg 250 miligramos
30179174 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179475 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA178290250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36097-48-0
Fórmula molecular C9 H13 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 211.22
Sinónimo N-Acetylhistidine Methyl Ester, NSC 232063;
Nombre IUPAC metil(2S)-2-acetamido-3-(1H-imidazol-4-il)propanoato
SMILES COC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-histidine Methyl Ester
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-L-histidine Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N3O3/c1-6(13)12-8(9(14)15-2)3-7-4-10-5-11-7/h4-5,8H,3H2,1-2H3,(H,10,11)(H,12,13)/t8-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Forensics
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0957