Learn More
N-Acetil-L-histidina Hidrato, TRC
Código de producto. 30136407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136407 100 mg 100 miligramos
30133456 50 mg 50 miligramos
30010815 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA178293100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39145-52-3
Fórmula molecular C8H11N3O3 . H 2O
Peso molecular (g/mol) 215.21
Sinónimo N-Acetyl-L-histidine Hydrate, N-Acetyl-L-histidine Hydrate;
Nombre IUPAC 2S)-2-(acetilamino)-3-(1H-imidazol-4-il)ácido propanoico hidratado
SMILES OC([C@@H](NC(C)=O)CC1=CNC=N1)=O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-histidine Hydrate
Fórmula InChI InChi=1S/C8H11N3O3.H2O/c1-5(12)11-7(8(13)14)2-6-3-9-4-10-6;/h3-4,7H,2H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);1H2/t7-;/m0./s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.09