Learn More
Ácido N-acetil-L-glutámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-glutamic Acid |
| CAS | 1188-37-0 |
| Fórmula molecular | C7H11NO5 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Acetylglutamic Acid, L-N-Acetylglutamic Acid, N-Acetyl-L-glutaminic Acid, N-Acetyl-S-glutamic Acid, N-Acetylglutamic Acid, alpha-(N-Acetyl)-L-glutamic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NO5/c1-4(9)8-5(7(12)13)2-3-6(10)11/h5H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-aminopentanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 189.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0637 |