Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido N-acetil-L-glutámico, 99 %
Código de producto. 11445657
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11445657 25 g 25 g
11455657 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11445657 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B23621.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1188-37-0 | C7H11NO5 | 189.167 g/mol
N-Acetyl-L-glutamic acid is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido N-acetil-L-glutámico se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua. 2,7 g/100 ml (20 °C)
Notas
Almacenar en 4 °C. Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Los materiales incompatibles son agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1188-37-0
Fórmula molecular C7H11NO5
Peso molecular (g/mol) 189.167
Número MDL MFCD00002802
Clave InChI RFMMMVDNIPUKGG-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo n-acetyl-l-glutamic acid, acetylglutamic acid, n-acetyl-l-glutamate, n-acetylglutamic acid, n-acetylglutamate, acetyl glutamic acid, acetyl-l-glutamic acid, l-glutamic acid, n-acetyl, l-n-acetylglutamic acid, ac-glu-oh
PubChem CID 70914
ChEBI CHEBI:17533
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-aminopentanodioico
SMILES CC(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-glutamic acid
Punto de fusión 194°C to 199°C
Beilstein 1727473
Información de solubilidad Soluble in water. 2.7g/100 mL (20°C)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.17
Rotación óptica −16.5° (c=1 in Water)
Porcentaje de pureza 99%