Learn More
Éster de 5-terc-butilo de ácido N-acetil-L-glutámico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15420819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15420819 1 g 1 g
15408566 250 mg 250 miligramos
15430819 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420819 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63871.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 84192-88-1 | C11H19NO5 | 245.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84192-88-1
Fórmula molecular C11H19NO5
Peso molecular (g/mol) 245.28
Número MDL MFCD00236754
Clave InChI FALCCLKESWGSNI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ac-glu otbu-oh, s-2-acetamido-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 2s-5-tert-butoxy-2-acetamido-5-oxopentanoic acid
PubChem CID 7019606
SMILES CC(=O)NC(CCC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-glutamic acid 5-tert-butyl ester
Color Blanco
Nombre IUPAC ácido 5-(tert-butoxi)-2-acetamido-5-oxopentanoico
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo