Learn More
N-Acetil-L-cistina, TRC
Código de producto. 30136605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136605 50 mg 50 miligramos
30132671 100 mg 100 miligramos
30009519 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17215550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25779-79-7
Fórmula molecular C8H14N2O5S2
Peso molecular (g/mol) 282.34
Sinónimo N-Acetylcysteine-cysteine Disulfide, N-Acetylcystine, N-Monoacetylcystine
Nombre IUPAC (2R)-3-[[(2R)-2-acetamido-2-carboxietil]disulfanil]2-aminopropanoico ácido
SMILES CC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-cystine
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-L-cystine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14N2O5S2/c1-4(11)10-6(8(14)15)3-17-16-2-5(9)7(12)13/h5-6H,2-3,9H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/t5-,6-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.0344