Learn More
N-acetil-L-cisteína, TRC
Código de producto. 30134008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134008 50 g 50 g
17993675 50 mg 50 miligramos
17941885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134008 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA17209150G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 616-91-1
Fórmula molecular C5 H9 N O3 S
Peso molecular (g/mol) 163.19
Sinónimo N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, Nα-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoico
SMILES CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-cysteine
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0303
Porcentaje de pureza >95%
Condiciones de envío Temperatura ambiente