Learn More
N-acetil-L-cisteína, Mikromol™
Código de producto. 17931066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17931066 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17931066 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0024.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-acetil-L-cisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-cysteine
CAS 616-91-1
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-L-cysteine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H9 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo N-Acetyl-L-cysteine, (R)-N-Acetylcysteine, ACC, Acetilcysteina, Acetylcysteine, Airbron, Broncholysin, Broncholysin (mucolytic), Brunac, Exomuc, Fabrol, Fluatox, Fluibiotic, Fluimicil, Fluimicil Infantil, Fluimucetin, Fluimucil, Flumil, Fluprowit, Hypotears, L-Acetylcysteine, L-N-Acetylcysteine, Mercapturic acid, (R)-Mercapturic acid, Muco Sanigen, Mucocedyl, Mucofilin, Mucolator, Mucolyticum, Mucolyticum-Lappe, Mucolytikum Lappe, Mucomyst, Mucosolvin, Mucret, N-Acetyl-(R)-cysteine, N-Acetylcysteine, NSC 111180, Neo-Fluimucil, Parvolex, Respaire, Syntemucol, Tixair, Nalpha-Acetylcysteine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoico
Peso molecular (g/mol) 163.19
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 163,0303 g/mol