Learn More
Éster metílico de N-acetil-L-cisteína, Mikromol™
Descripción
Éster metílico de N-acetil-L-cisteína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylcysteine |
| CAS | 7652-46-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetylcysteine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O3 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | N-Acetyl-L-cysteine methyl ester, Cysteine, N-acetyl-, methyl ester, L- (6CI,7CI,8CI), N-Acetylcysteine methyl ester, Nalpha-Acetyl-L-cysteine methyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3S/c1-4(8)7-5(3-11)6(9)10-2/h5,11H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@H](CS)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoato de metilo |
| Mostrar más |