Learn More
Éster isopropílico de N-acetil-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-cysteine Isopropyl Ester |
| CAS | 73255-51-3 |
| Fórmula molecular | C8 H15 N O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-Acetyl-L-cysteine 1-methylethyl ester, Cysteine, N-acetyl-, isopropyl ester (6CI), N-Acetyl-L-cysteine isopropyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO3S/c1-5(2)12-8(11)7(4-13)9-6(3)10/h5,7,13H,4H2,1-3H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)OC(=O)[C@H](CS)NC(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoato de propan-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 205.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205.0773 |