Learn More
Éster etílico de N-acetil-L-cisteína, Mikromol™
Código de producto. 30050728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050728 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050728 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0024.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de N-acetil-L-cisteína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-cysteine Ethyl Ester
CAS 59587-09-6
Nombres de analitos o componentes N-Acetyl-L-cysteine Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H13 N O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Acetyl-L-cysteine ethyl ester, N-Acetylcysteine ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO3S/c1-3-11-7(10)6(4-12)8-5(2)9/h6,12H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)/t6-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](CS)NC(=O)C
Nombre IUPAC (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 191.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0616 g/mol