Learn More
N-acetil-L-cisteína-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-d3-L-cysteine |
| CAS | 131685-11-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5 2H3 H6 N O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | L-Cysteine, N-(acetyl-d3)- (9CI), N-(Acetyl-d3)-L-cysteine, N-Acetyl-L-cysteine-d3, N-Acetyl-L-cysteine-D3 (acetyl-D3), (R)-Mercapturic acid-d3, (2R)-2-Trideuterioacetamido-3-sulfanylpropanoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3S/c1-3(7)6-4(2-10)5(8)9/h4,10H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t4-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N[C@@H](CS)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-3-sulfanil-2-[(2,2,2-trideuterioacetil)amino]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 166.21 |
| Mostrar más |