Learn More
Éster alílico de N-acetil-L-cisteína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-cysteine Allyl Ester |
| CAS | 145452-04-6 |
| Fórmula molecular | C8 H13 N O3 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H13NO3S/c1-3-4-12-8(11)7(5-13)9-6(2)10/h3,7,13H,1,4-5H2,2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CS)C(=O)OCC=C |
| Nombre IUPAC | (2R)-2-acetamido-3-sulfanilpropanoato de prop-2-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.0616 |