Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-cysteine |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 109.0°C to 111.0°C |
| Color | Blanco |
| Residuos de ignición | 0.5% max. |
| Pérdida por secado | 0.5% max. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mehr anzeigen |